Learn More
3-Benzyloxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479957 100 g 100 Gramm
11459957 5 g 5 Gramm
11469957 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22909.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1700-37-4 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
3-Benzyloxybenzaldehyde is used as a pharmaceutical intermediate. It activates the adenyl cyclase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Benzyloxybenzaldehyd wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Aktiviert die Adenylcyclase.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 38.87 mg/l bei 25 °C.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1700-37-4
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.248
MDL-Nummer MFCD00003367
InChI-Schlüssel JAICGBJIBWDEIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxybenzaldehyde, 3-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-phenylmethoxy, m-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-benzyloxy, 3-phenylmethoxy benzaldehyde, 3-benzyloxy-benzaldehyde, unii-k1s6ob2gnn, k1s6ob2gnn
PubChem CID 74342
IUPAC-Name 3-Phenylmethoxybenzaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Siedepunkt 180°C (0.08 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 1956589
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 38.87mg/L @ 25°C.
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 98%