Learn More
3-Benzyloxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432038
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15432038 25 g 25 Gramm
15412038 1 g 1 Gramm
15422038 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432038 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55708.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1484-26-0 | C13H13NO | 199.253 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1484-26-0
Summenformel C13H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 199.253
MDL-Nummer MFCD00007784
InChI-Schlüssel IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxyaniline, 3-benzyloxy aniline, benzenamine, 3-phenylmethoxy, unii-iab1vda972, 3-benzyloxy-phenylamine, iab1vda972, 3-phenylmethyl oxy aniline, 3-phenylmethoxy phenylamine, 3-benzyloxy benzenamine, 3-benyloxyaniline
PubChem CID 92892
IUPAC-Name 3-phenylmethoxyanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxyaniline
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Farbe Braun
Menge 25 g
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest