Learn More
3-Benzyloxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422038
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15422038 5 g 5 Gramm
15412038 1 g 1 Gramm
15432038 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15422038 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55708.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1484-26-0 | C13H13NO | 199.253 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1484-26-0
Summenformel C13H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 199.253
MDL-Nummer MFCD00007784
InChI-Schlüssel IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxyaniline, 3-benzyloxy aniline, benzenamine, 3-phenylmethoxy, unii-iab1vda972, 3-benzyloxy-phenylamine, iab1vda972, 3-phenylmethyl oxy aniline, 3-phenylmethoxy phenylamine, 3-benzyloxy benzenamine, 3-benyloxyaniline
PubChem CID 92892
IUPAC-Name 3-phenylmethoxyanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxyaniline
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Farbe Braun
Menge 5 g
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest