Learn More
3-Benzyloxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30336363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336363 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336363 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2858451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxyacetophenone
CAS 34068-01-4
Summenformel C15 H14 O2
Menge 1 g
Synonym Ethanone, 1-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-, Acetophenone, 3'-(benzyloxy)- (8CI), 1-[3-(Phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(3-Phenylmethoxyphenyl)ethanone, 1-[3-(Benzyloxy)phenyl]ethanone, 3-Benzyloxyacetophenone, 3'-(Benzyloxy)acetophenone, NSC 159118, m-Benzyloxyacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C15H14O2/c1-12(16)14-8-5-9-15(10-14)17-11-13-6-3-2-4-7-13/h2-10H,11H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
IUPAC-Name 1-(3-Phenylmethoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 226.27
Formelmasse 226.0994
Name des Produkts
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.