Learn More
3-Benzyliden-2,4-pentanedion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11350134 25 g 25 Gramm
11340134 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350134 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00623.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4335-90-4 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4335-90-4
Summenformel C12H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD00014990
InChI-Schlüssel NYRGMNMVISROGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzylidene-2,4-pentanedione, benzalacetylacetone, benzylidene acetylacetone, 3-benzylideneacetylacetone, 2,4-pentanedione, 3-phenylmethylene, 1,1-diacetyl-2-phenylethylene, 2,2-diacetylvinyl benzene, 2-acetyl-1-phenyl but-1-en-3-one, 2,4-pentanedione, 3-benzylidene, 3-benzylidene acetylacetone
PubChem CID 95782
IUPAC-Name 3-Benzylidenepentan-2,4-Dion
SMILES CC(=O)C(=CC1=CC=CC=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Dichte 1.093
Siedepunkt 185°C to 188°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 972849
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 97%