Learn More
3-Phenylbenzenboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422110
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422110 1 g 1 Gramm
11432110 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422110 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28682.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1073355-05-1 | C19H23BO2 | 294.201 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073355-05-1
Summenformel C19H23BO2
Molekulargewicht (g/mol) 294.201
MDL-Nummer MFCD09266179
InChI-Schlüssel VNZSTZMLJUPNQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-benzylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-benzylphenylboronic acid pinacol ester, 3-benzylbenzeneboronic acid pinacol ester, amtb038
PubChem CID 46739037
IUPAC-Name 2-(3-benzylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 68°C to 69°C
Menge 1 g
Formelmasse 294.2
Reinheit (%) 97%