Learn More
3-Benzyl-5-chlormethyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454708
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15454708 10 g 10 Gramm
15444708 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454708 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58409.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51802-77-8
Summenformel C10H9ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 208.645
MDL-Nummer MFCD08273449
InChI-Schlüssel RUERNNLQCZMFKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenylmethyl, 5-chloromethyl-3-benzyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 8027132
IUPAC-Name 3-Benzyl-5-(Chlormethyl)-1,2,4-Oxadiazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=NOC(=N2)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole
Menge 10 g
Formelmasse 208.65
Reinheit (%) 97%