Learn More
3-Benzyl-5-chlormethyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole |
| Menge | 2 g |
| Formelmasse | 208.65 |
| Reinheit (%) | 97% |