Learn More
3-Benzoylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10559800 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10559800 25 g Glasflasche -
10444735 5 g Glasflasche 5 Gramm
10458050 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10559800 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105810250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5424-19-1
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
MDL-Nummer MFCD00006394
InChI-Schlüssel RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzoylpyridine, phenyl pyridin-3-yl methanone, phenyl 3-pyridyl ketone, methanone, phenyl-3-pyridinyl, pyridine, 3-benzoyl, 3-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 3-pyridyl, 3-benzoyl pyridine, phenyl-b-pyridyl ketone, phenyl 3-pyridinyl methanone
PubChem CID 21540
IUPAC-Name Phenyl(pyridin-3-yl)methanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CN=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzoylpyridine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36.0°C to 40.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 307.0°C
Flammpunkt 150°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H9NO
Strukturformel C6H5CO(C5H4N)
Menge 25 g
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Crystalline Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzoylpyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.