Learn More
3-Benzoylacrylsäure, überwiegend trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409063
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409063 5 g 5 Gramm
11419063 25 g 25 Gramm
11429063 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409063 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11147.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 583-06-2 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
2-Butenoic acid, 4-oxo-4-phenyl- could react with morpholine, and obtain the 2-morpholin-4-yl-4-oxo-4-phenyl-butyric acid. This reaction needs the solvent of toluene, ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Butensäure, 4-oxo-4-phenyl- könnte mit Morpholin reagieren und die 2-morpholin-4-yl-4-oxo-4-phenyl-butyrinsäure erhalten. Diese Reaktion erfordert das Lösungsmittel Toluol, Ethanol.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-06-2
Summenformel C10H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.171
MDL-Nummer MFCD00014015
InChI-Schlüssel PLPDHGOODMBBGN-VOTSOKGWSA-N
Synonym 3-benzoylacrylic acid, benzoylacrylic acid, 4-oxo-4-phenyl-2-butenoic acid, e-4-oxo-4-phenylbut-2-enoic acid, acrylic acid, 3-benzoyl, 2-butenoic acid, 4-oxo-4-phenyl, 4-oxo-4-phenylbut-2-enoic acid, crotonic acid, 4-oxo-4-phenyl, .beta.-benzoylacrylic acid, trans-3-benzoylacrylic acid
PubChem CID 676116
IUPAC-Name (E)-4-oxo-4-phenylbut-2-ensäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzoylacrylic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 93°C to 97°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1817876
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 97%