missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(3-Azidopropyl)triphenylphosphonium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30011803
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011803 250 mg 250 Milligramm
30009097 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011803 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA922790250MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 127611-39-6
Summenformel C21 H21 N3 P . Br
Molekulargewicht (g/mol) 426.29
Synonym (3-Azidopropyl)triphenyl-phosphonium Bromide
IUPAC-Name 3-azidopropyl(triphenyl)phosphonium;bromide
SMILES [Br-].[N-]=[N+]=NCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (3-Azidopropyl)triphenylphosphonium Bromide
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H21N3P.BrH/c22-24-23-17-10-18-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21;/h1-9,11-16H,10,17-18H2;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 425.0656
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.