missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Anilino-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile, (Mixture of cis/trans isomers), TRC

Artikelnummer. 17903305
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17903305 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17903305 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6725001G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 30078-48-9
Summenformel C19 H20 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 324.37
Synonym 3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)prop-2-enenitrile (E/Z-mixture), Trimethoprim Imp. I (EP)
IUPAC-Name 3-anilino-2-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]prop-2-enenitrile
SMILES COc1cc(CC(=CNc2ccccc2)C#N)cc(OC)c1OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)prop-2-enenitrile (E,Z mixture)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H20N2O3/c1-22-17-10-14(11-18(23-2)19(17)24-3)9-15(12-20)13-21-16-7-5-4-6-8-16/h4-8,10-11,13,21H,9H2,1-3H3
Formelmasse 324.1474
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.