Learn More
3-Aminothiophenol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10021970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10021970 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10021970 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 162430050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminothiophenol
Namenshinweis 98%
CAS 22948-02-3
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.1790g/mL
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass Bottle
Summenformel C6H6NS
Strukturformel H2NC6H4SH
Brechungsindex 1.6560 to 1.6580
MDL-Nummer MFCD00007791
Menge 5g
Beilstein 13, 425
Relative Dichte 1.179
Synonym 3-aminothiophenol, benzenethiol, 3-amino, 3-mercaptoaniline, m-amino thiophenol, 3-aminobenzene-1-thiol, 3-amino thiophenol, 3-amino-benzenethiol, pubchem2470, acmc-1co9c
InChI-Schlüssel KFFUEVDMVNIOHA-UHFFFAOYSA-M
SMILES NC1=CC=CC([S-])=C1
IUPAC-Name (3-aminophenyl)sulfanide
Molekulargewicht (g/mol) 124.18
PubChem CID 31577
Formelmasse 125.19
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminothiophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.