Learn More
3-Aminothiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487146
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11487146 5 g 5 Gramm
11497146 25 g -
11329519 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25473.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 22948-02-3 | C6H6NS | 124.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Aminothiophenol wurde als Analyt bei der Herstellung von von oben nach unten verbundenen Systemen verwendet, die aus einem silbernen Nanodraht und Nanosphären bestehen. Es wurde bei der Bildung von Polyanilin-analogen Monolagen auf der Goldoberfläche durch Verankerung am Goldsubstrat durch den Thiolanteil verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22948-02-3
Summenformel C6H6NS
Molekulargewicht (g/mol) 124.18
MDL-Nummer MFCD00007791
InChI-Schlüssel KFFUEVDMVNIOHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-aminothiophenol, benzenethiol, 3-amino, 3-mercaptoaniline, m-amino thiophenol, 3-aminobenzene-1-thiol, 3-amino thiophenol, 3-amino-benzenethiol, pubchem2470, acmc-1co9c
PubChem CID 31577
SMILES NC1=CC=CC([S-])=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminothiophenol
Dichte 1.179
Siedepunkt 123°C to 125°C (8 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.659
Menge 5 g
UN-Nummer UN3267
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 3-Aminobenzolthiol
Formelmasse 125.19
Reinheit (%) 97%