Learn More
3-Aminotetrahydro-1H-1 ∼lambda ∼6 -thiophen-1,1-dionhydrochlorid , Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095112
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10095112 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10739183 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10095112 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RJC02399DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 51642-03-6
Summenformel C4H10ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.64
MDL-Nummer MFCD00456584
InChI-Schlüssel MGZQMSFXPSKBDY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-aminotetrahydrothiophene 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydrothien-3-ylamine hydrochloride, tetrahydro-3-thiophenamine 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxo-tetrahydrothiophen-3-ylamine, hcl, 3-amino-1??-thiolane-1,1-dione hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl amine hydrochloride, 3-aminotetrahydrothiopene 1,1-dioxide hydrochloride, tetrahydrothiophen-3-amine 1,1-dioxide hydrochloride, 3-thiophenamine, tetrahydro-, 1,1-dioxide, hydrochloride, 1,1-dioxothiolan-3-amine hydrochloride
PubChem CID 2795201
SMILES [H+].[Cl-].NC1CCS(=O)(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminotetrahydrothiopene 1, 1-dioxide hydrochloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 1,1-dioxothiolan-3-amin;hydrochlorid
Formelmasse 171.65
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch