Learn More
3-Aminoquinuklidindihydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-58205
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
6530-09-2
C7H14N2·2ClH
199.12
MFCD00137395
STZHBULOYDCZET-UHFFFAOYNA-N
6530-09-2
C7H14N2·2ClH
199.12
MFCD00137395
STZHBULOYDCZET-UHFFFAOYNA-N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 321°C to 323°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 3-aminoquinuclidine dihydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine dihydrochloride, quinuclidine, 3-amino-, dihydrochloride, 3aminoquinuclidine dihydrochloride, quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 1-aza-bicyclo 2.2.2 oct-3-ylamine dihydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine, dihydrochloride, 3-amino-1-azabicyclo 2.2.2 octane dihydrochloride, quinuclidine-3-ylamine, chloride, chloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
SMILES C1CN2CCC1C(C2)N.Cl.Cl
IUPAC-Name 1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-Amine;Dihydrochlorid
PubChem CID 197853
Formelmasse 199.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.