Learn More
3-Aminochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487927
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11487927 1 g 1 Gramm
11497927 5 g -
11407937 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16592.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 580-17-6 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 580-17-6
Summenformel C9H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.177
MDL-Nummer MFCD00006772
InChI-Schlüssel SVNCRRZKBNSMIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoquinoline, 3-quinolinamine, 3-quinolylamine, 3-quinolineamine, quinoline, 3-amino, quinolin-3-ylamine, 3-amino quinoline, unii-98ovl5k3r4, quinolin-3-yl-amine, ccris 1678
PubChem CID 11375
IUPAC-Name Chinolin-3-Amin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminoquinoline
Schmelzpunkt 92°C to 96°C
Menge 1 g
Beilstein 113317
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) 98%