Learn More
3-Aminopyridin, TRC
Artikelnummer. 30010298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010298 50 g 50 Gramm
30009926 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010298 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA62901550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 462-08-8
Summenformel C5 H6 N2
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
Synonym Pyridine, 3-amino- (8CI), 3-Aminopyridine, 3-Pyridinylamine, 3-Pyridylamine, NSC 15040, m-Aminopyridine, β-Aminopyridine
IUPAC-Name Pyridin-3-Amin
SMILES Nc1cccnc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopyridine
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,6H2
Formelmasse 94.0531