missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Aminopyridin, TRC

Artikelnummer. 30009926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009926 100 g 100 Gramm
30010298 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30009926 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA629015100G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 462-08-8
Summenformel C5 H6 N2
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
Synonym Pyridine, 3-amino- (8CI), 3-Aminopyridine, 3-Pyridinylamine, 3-Pyridylamine, NSC 15040, m-Aminopyridine, β-Aminopyridine
IUPAC-Name Pyridin-3-Amin
SMILES Nc1cccnc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Aminopyridine
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,6H2
Formelmasse 94.0531
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.