Learn More
3-Aminopyridin-4-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432120
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432120 1 g 1 Gramm
15463827 250 mg 250 Milligramm
11442120 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432120 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28714.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7579-20-6 | C6H5N2O2 | 137.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7579-20-6
Summenformel C6H5N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 137.12
MDL-Nummer MFCD00137840
InChI-Schlüssel FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-aminoisonicotinic acid, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-isonicotinic acid, 3-amino-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-4-carboxypyridine, 3-amino-4-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-4-carboxylic acid pyridine, pubchem2420, 3-aminoisonicotinsaure
PubChem CID 459531
IUPAC-Name 3-Aminopyridin-4-Carbonsäure
SMILES NC1=CN=CC=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽280°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 95%