Learn More
3-Aminopropyltriethoxysilan, TRC
Artikelnummer. 30179543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179543 5 g 5 Gramm
30179248 50 g 50 Gramm
30179226 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179543 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6287855G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 919-30-2
Summenformel C9 H23 N O3 Si
Molekulargewicht (g/mol) 221.37
Synonym Propylamine, 3-(triethoxysilyl)- (6CI,8CI), 3-(Triethoxysilyl)-1-propanamine, (3-Aminopropyl)triethoxylsilane, (3-Aminopropyl)triethoxysilane, (Aminopropyl)triethoxysilane, (γ-Aminopropyl)triethoxylsilane, (γ-Aminopropyl)triethoxysilane, 3-(Triethoxysilanyl)propylamine, 3-(Triethoxysilyl)-1-propylamine, 3-(Triethoxysilyl)propanamine, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, 3-APTES, A 0750, A 110, A 1100, A 1100 (coupling agent), A 1101, A 1101 coupling agent, A 1102, A 1102 (silane derivative), A 1106, A 1112, A 1112 (coupling agent), A 3648, AGM 9, AMEO, AMS 70, AP 1690, APS, APS (coupling agent), APS-E, APS-E (coupling agent), APTES, APTS, AX 1100, C 50752, CG 550, CY 550, DB 550, DS-AMEO, Deolink Amino TE, Dow Corning Z 6011, Dynasylan 1203, Dynasylan AMEO, Dynasylan AMEO-T, Dynasylan Hydrosil 2627, E-Acroseal, FD 550, FD 550 (coupling agent), GF 93, Geniosil GF 93, H 550, Hydrosil 2627, JH-A 110, KBE 903, KBE 903P, KBE 930, KBP 90, KEM 903, KH 500, KH 507PS10S, KH 550, KH 550 (amine), KS 600, L 6376, LS 3150, LT 550, Momentive A 1100, NB 1114, NSC 95428, NUCA 1100, Nanoflex TTN 500, OFS 6011, PC 1100, Prosil 220, Prosil 221, Pyralin VM 651, S 330, SCA 1100, SCA-A 10M, SH 6011, SIA 0610.0, Sila-Ace 330, Sila-Ace MS 3201, Sila-Ace S 330, Silane A 1100, Silane AMG 9, Silane coupling agent KH550, Silicone A 1100, Silquest 11009, Silquest A 110, Silquest A 1100, Silquest A 1101, Silquest A 1102, Silquest A 1106, Silsoft A 1100, Silwet A 1100, Surfcoat LX, TSC 202, TSL 8331, Toray Silicone Z 6011, Triethoxy(3-aminopropyl)silane, Triethoxy(γ-aminopropyl)silane, U 13, U 13 (coupling agent), Unisil 13, Unisilan 13, VM 651, VM 651 (coupling agent), WD 50, X 12-843, Xiameter OFS 6011, Z 6011, γ-Aminpropyltriethoxysilane, γ-Triethoxysilylpropylamine, 1-Propanamine, 3-(triethoxysilyl)-
IUPAC-Name 3-Triethoxysilylpropan-1-amin
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Triethoxysilyl)-1-propylamine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
Formelmasse 221.1447