Learn More
3-Aminopropyldimethylmethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10653712 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10653712 1 g Glasflasche 1 Gramm
10556071 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10653712 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 336600010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 31024-26-7 | C6H17NOSi | 147.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31024-26-7
Summenformel C6H17NOSi
Molekulargewicht (g/mol) 147.29
MDL-Nummer MFCD01861689
InChI-Schlüssel MCLXOMWIZZCOCA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733753
IUPAC-Name 3-[Methoxy(dimethyl)silyl]propan-1-amin
SMILES CO[Si](C)(C)CCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopropyldimethylmethoxysilane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 87°C (50.0 mmHg)
Flammpunkt 38°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4300 to 1.432
Menge 1 g
Relative Dichte 0.87
Synonym 3-aminopropyl dimethylmethoxysilane, 3-aminopropyldimethylmethoxysilane, 3-aminopropyl methoxy dimethylsilane, 3-methoxy dimethyl silyl propan-1-amine, aminopropyldimethylmethoxysilane, aminopropyl-dimethylmethoxysilane, 3-aminopropyl dimethyl methoxysilane, 1-propanamine,3-methoxydimethylsilyl, 1-propanamine, 3-methoxydimethylsilyl, 3-methoxy dimethyl silyl-1-propanamine
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 147.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopropyldimethylmethoxysilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.