Learn More
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan, TRC
Artikelnummer. 30312189
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312189 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA62932050ML
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
CAS 13822-56-5
Summenformel C6H17NO3Si
Menge 50 mL
Synonym 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanamine, (gamma-Aminopropyl)trimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilanyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propyl Amine3-(Trimethoxysilyl)propylamine, A 0800, A 1001, A 110, A 110 (coupling agent), A 1108, A 1110, A 301, AMMO, APTMS, AY 43-059P, Aminopropyltrimethoxysilane, CG 551, DB 551, Dynasylan AMMO, GX 540, Geniosil GF 96, JH 56, KBM 903, KBM 903P, KBM 903TMI, KH 1101, KH 170, KH 170 (coupling agent), KH 540, KH 551, KH 555, KMB 903, LS 1420, LT 540, NSC 83845, NUC Silane A 1110, PC 1110, S 360, SC 3900, SCA 1103, SCA-A 10E, SIA 0611.0, Si 903, Sila-Ace MS 3301, Sila-Ace S 360, Silane SC 3900, Silquest A 1108, Silquest A 1110, TSL 8330, TSL 8331E, Toray Silicone Z 6610, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, WD 56, Z 6610, gamma-Aminopropyl trimethoxysilane
InChI-Formel InChI=1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3
SMILES CO[Si](CCCN)(OC)OC
IUPAC-Name 3-Trimethoxysilylpropan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 179.29
Formelmasse 179.0978