Learn More
(3-Aminopropyl)tritehoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(3-Aminopropyl)triethoxysilane is useful in the formation of aminopropyl derivative of glass. It acts as an adsorbent for affinity chromatography. It is used to prepare positively charged slides suitable for use with various immunohistochemical and in situ hybridization procedures. In addition, it is used as adhesives and sealant chemicals, paint additives and coating additives. Further, it is used as a silylation reagent for coating glass and silica surfaces and to crosslink and immobilize proteins and other molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(3-Aminopropyl)triethoxysilan ist bei der Bildung von Aminopropylderivaten aus Glas nützlich. Es dient als Adsorptionsmittel für die Affinitätschromatographie. Es wird zur Vorbereitung positiv geladener Objektträger verwendet, die für die Verwendung mit verschiedenen immunhistochemischen und In-situ-Hybridisierungsverfahren geeignet sind. Darüber hinaus wird es als Klebstoff und Dichtmittelchemikalie, Farbadditiv und Beschichtungszusatz eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Silylierungsreagenz zur Beschichtung von Glas- und Silikaoberflächen sowie zur Vernetzung und Immobilisierung von Proteinen und anderen Molekülen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol, Aceton, Chloroform und Ethanol.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Feuchtigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 217°C |
| Chemischer Name oder Material | (3-Aminopropyl)triethoxysilane |
| pH | 11 |
| Menge | 2500 g |
| Strukturformel | H2N(CH2)3Si(OCH2CH3)3 |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1754988 |
| Flammpunkt | 104°C (219°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with toluene,acetone,chloroform and ethanol. |
| Formelmasse | 221.37 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- (3-Aminopropyl)triethoxysilane
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: (3-Aminopropyl)triethoxysilane