Learn More
3-Aminopropyl Monophosphate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-aminopropyl dihydrogen phosphate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H10NO4P/c4-2-1-3-8-9(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7) |
| Formelmasse | 155.0347 |
| Reinheit (%) | >95% |