Learn More
3-Aminopropionitril (stabilisiert mit K2CO3), TRC
Artikelnummer. 30328592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328592 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328592 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6281001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopropionitrile
CAS 151-18-8
Summenformel C3H6N2
Menge 1 g
Synonym 3-Amino-propionitrile, beta-Amino-propionitrile, 1-Cyano-2-aminoethane, 2-Cyanoethylamine, 3-Aminopropanenitrile, Aminopropionitrile, BAPN, N-(2-Cyanoethyl)amine, NSC 40641, beta-Alaninenitrile, beta-Aminopropionitrile, beta-Cyanoethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C3H6N2/c4-2-1-3-5/h1-2,4H2
SMILES NCCC#N
IUPAC-Name 3-Aminopropannitril
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
Formelmasse 70.0531