Learn More
3-Aminopropionitril-Fumarat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417126
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11417126 25 g -
11407126 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25440.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2079-89-2 | (NH2CH2CH2CN)2·HO2CCH=CHCO2H
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2079-89-2
Summenformel (NH2CH2CH2CN)2·HO2CCH=CHCO2H
MDL-Nummer MFCD00078321
Synonym Bis(3-aminopropionitrile) fumarate; 2-Cyanoethylamine hemifumarate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopropionitrile fumarate
Schmelzpunkt ∼177°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 3573532
Formelmasse 256.26
Reinheit (%) ≥98%