Learn More
3-Aminopropionitrilfumarat (2:1), TRC
Artikelnummer. 30323263
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30323263 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323263 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA62819025G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopropionitrile Fumarate (2:1)
CAS 2079-89-2
Summenformel C10H16N4O4
Menge 25 g
Synonym 3-Amino-propanenitrile (2E)-2-Butenedioate (2:1), Fumaric acid salt with 3-aminopropionitrile, 3-Amino-propanenitrile (E)-2-Butenedioate (2:1), 3-Amino-propionitrile Fumarate (2:1), 3-Aminopropionitrile fumarate (2:1), Di-beta-aminopropionitrile fumarate, beta-Aminopropionitrile fumarate, beta-Ammoniumpropionitrile hemifumarate
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O4.2C3H6N2/c5-3(6)1-2-4(7)8;2*4-2-1-3-5/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1-2,4H2/b2-1+;;
SMILES NCCC#N.NCCC#N.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC-Name 3-Aminopropannitril; (E)-But-2-endisäure
Molekulargewicht (g/mol) 256.26
Formelmasse 256.1172