Learn More
3-Aminopropionitril, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258753 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10684272
Marke: Thermo Scientific Acros 351750010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 151-18-8 | C3H6N2 | 70.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-18-8
Summenformel C3H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 70.10
MDL-Nummer MFCD00014820
InChI-Schlüssel AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino
PubChem CID 1647
ChEBI CHEBI:27413
IUPAC-Name 3-Aminopropannitril
SMILES NCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopropionitrile
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9584g/mL
Siedepunkt 185.0°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4365 to 1.4395
Menge 1 g
Merck Index 15,465
Relative Dichte 0.9584
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Stabilisator potassium carbonate
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopropionitrile, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.