Learn More
3-Aminopropanol (Propanolamin), Mikromol™
Beschreibung
3-Aminopropanol (Propanolamin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-1-propanol |
| CAS | 156-87-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-Amino-1-propanol |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C3 H9 N O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Aminopropanol, 3-Amino-1-propanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2 |
| SMILES | NCCCO |
| IUPAC-Name | 3-Aminopropan-1-ol |
| Mehr anzeigen |