Learn More
3-Aminopropan-1 -Sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402318
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15402318 1 g 1 Gramm
15412318 5 g 5 Gramm
15422318 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 15402318 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55918.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3687-18-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3687-18-1
Summenformel C3H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 139.17
MDL-Nummer MFCD00008225
InChI-Schlüssel SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym homotaurine, 3-amino-1-propanesulfonic acid, tramiprosate, alzhemed, 3-aminopropanesulphonic acid, 3aps, 1-propanesulfonic acid, 3-amino, cerebril, 3-aminopropanesulfonic acid, 3-aminopropane sulfonic acid
PubChem CID 1646
ChEBI CHEBI:1457
IUPAC-Name 3-Aminopropan-1-sulfonsäure
SMILES NCCCS(O)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Aminopropane-1-sulfonic acid
Schmelzpunkt 293°C (decomposition)
Strukturformel H2N(CH2)3SO3H
Menge 1 g
Merck Index 14,10218
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) 97%