Learn More
3-Aminophthalsäurehydrochlorid-Dihydrat, technische Qualität, TRC
Artikelnummer. 30317277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317277 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317277 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA62771010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride Dihydrate, Technical Grade
CAS 1852533-96-0
Summenformel C8H7NO4 . HCl . 2(H2O)
Menge 10 g
Synonym 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride Dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO4.ClH.2H2O/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13;;;/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13);1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Nc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O
IUPAC-Name 3-Aminophthalsäure;Dihydrat;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 253.64
Formelmasse 253.0353