Learn More
3-Aminophthalsäure-hydrochlorid-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474083 25 g 25 Gramm
11454083 1 g 1 Gramm
11464083 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474083 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10319.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1852533-96-0 | C8H8ClNO4 | 217.605 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1852533-96-0
Summenformel C8H8ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 217.605
MDL-Nummer MFCD00150282
InChI-Schlüssel ZBZAVEORKXFUQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophthalic acid hydrochloride, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino-, hydrochloride, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino-, hydrochloride 1:1, phthalic acid, hydrochloride, 1, 3-amino-, hydrochloride, 3-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid hydrochloride, 3-amino phthalic acid hydrochloride, phthalic acid, 3-amino-, hydrochloride, acmc-1b7k3, ghl.pd_mitscher_leg0.1315
PubChem CID 81375
IUPAC-Name 3-Aminphthalsäure;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminophthalic acid hydrochloride dihydrate
Schmelzpunkt 182°C (decomposition)
Menge 25 g
Formelmasse 253.65 (217.62 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%