Learn More
3-Aminophthalsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10250693 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10250693 1 g Glasflasche 1 Gramm
10197972 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10250693 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 375750010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5434-20-8 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5434-20-8
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
MDL-Nummer MFCD00075053
InChI-Schlüssel WGLQHUKCXBXUDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2-benzenedicarboxylic acid, phthalic acid, 3-amino, 3-aminophthalicacid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-phthalic acid, unii-7xv0v19zdg, 3-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, amino, 7xv0v19zdg, aminophthalic acid
PubChem CID 79490
IUPAC-Name 3-Aminophthalsäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminophthalic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 170.0°C to 180.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2C6H3(CO2H)2
Menge 1 g
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophthalic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.