Learn More
3-Aminophthalsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211842
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
5434-20-8
C8H7NO4
181.15
MFCD00075053
WGLQHUKCXBXUDV-UHFFFAOYSA-N
3-amino-1,2-benzenedicarboxylic acid, phthalic acid, 3-amino, 3-aminophthalicacid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-phthalic acid, unii-7xv0v19zdg, 3-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, amino, 7xv0v19zdg, aminophthalic acid
79490
3-Aminophthalsäure
C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(=O)O
5434-20-8
C8H7NO4
181.15
MFCD00075053
WGLQHUKCXBXUDV-UHFFFAOYSA-N
3-amino-1,2-benzenedicarboxylic acid, phthalic acid, 3-amino, 3-aminophthalicacid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-phthalic acid, unii-7xv0v19zdg, 3-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, amino, 7xv0v19zdg, aminophthalic acid
79490
3-Aminophthalsäure
C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Aminophthalic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 170.0°C to 180.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2C6H3(CO2H)2
Menge 1 g
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophthalic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.