Learn More
3-Aminophthalhydrazid, Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11448972 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Fläschchen
Glasgefäß
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11448972 1 g Fläschchen 1 Gramm
10191650 5 g Glasgefäß 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448972 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/3150/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 521-31-3
Summenformel C8H7N3O2
MDL-Nummer 6890
Spezifikation
Schmelzpunkt 319°C
Farbe Grün bis Gelb
Verpackung Fläschchen
Menge 1 g
Formelmasse 177.16g/mol
Physikalische Form Fest