Learn More
3-Aminophenylacetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10027831 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10027831 25 g Glasflasche 25 Gramm
10017831 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10027831 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 364720250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54060-30-9 | C8H7N | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54060-30-9
Summenformel C8H7N
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00014779
InChI-Schlüssel NNKQLUVBPJEUOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylacetylene, benzenamine, 3-ethynyl, m-aminophenylacetylene, 3-ethynylbenzenamine, 3-ethynylphenylamine, 3-ethynylaniline, m-aminophenyl acetylene, 3-aminophenyl acetylene, m-ethynylaniline, 3-ethynyl-aniline
PubChem CID 104682
IUPAC-Name 3-ethynylaniline
SMILES NC1=CC=CC(=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminophenylacetylene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 92°C to 93°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 59°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(C6H4)CCH
Brechungsindex 1.6140 to 1.616
Menge 25 g
Relative Dichte 1.04
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophenylacetylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.