Learn More
3-Aminophenylacetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11384566 25 g 25 Gramm
11374566 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20124.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54060-30-9 | C8H7N | 117.15 g/mol
It is used as Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Schwermetallpulvern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54060-30-9
Summenformel C8H7N
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00014779
InChI-Schlüssel NNKQLUVBPJEUOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylacetylene, benzenamine, 3-ethynyl, m-aminophenylacetylene, 3-ethynylbenzenamine, 3-ethynylphenylamine, 3-ethynylaniline, m-aminophenyl acetylene, 3-aminophenyl acetylene, m-ethynylaniline, 3-ethynyl-aniline
PubChem CID 104682
IUPAC-Name 3-ethynylaniline
SMILES NC1=CC=CC(=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminophenylacetylene
Schmelzpunkt 22°C
Dichte 1.04
Siedepunkt 70°C (1 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.617
Menge 25 g
Beilstein 2935417
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophenylacetylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminophenylacetylene