Learn More
3-(Aminomethyl)pyridin, TRC
Artikelnummer. 30316946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30316946 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316946 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61746510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Aminomethyl)pyridine
CAS 3731-52-0
Summenformel C6H8N2
Menge 10 g
Synonym 3-Pyridinylmethyl)amine, 1-(Pyridin-3-yl)methanamine, 3-(Aminomethyl)pyridine, 3-Picolylamine, NSC 59706, Picolamine, 3-Picolylamine, 3-Pyridinemethylamine, 3-Pyridylmethanamine, 3-Pyridylmethylamine, N-(3-Pyridylmethyl)amine, Picolamine, Pyridin-3-ylmethanamine, beta-Pyridylmethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H,4,7H2
SMILES NCc1cccnc1
IUPAC-Name Pyridin-3-ylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
Formelmasse 108.0687