missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(Aminomethyl)Benzoesäure-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediate. Derivatives of benzylamine and benzamidine were found to be competitive inhibitors of the proteolytic enzymes trypsin, plasmin, and thrombin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Derivate von Benzylamin und Benzamidin erwiesen sich als wettbewerbsfähige Inhibitoren der proteolytischen Enzyme Trypsin, Plasmin und Thrombin.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Derivate von Benzylamin und Benzamidin erwiesen sich als wettbewerbsfähige Inhibitoren der proteolytischen Enzyme Trypsin, Plasmin und Thrombin.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride |
Schmelzpunkt | 242°C to 244°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3697656 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 187.62 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'