Learn More
Alfa Aesar™ 3-(Aminomethyl)Benzoesäure-Hydrochlorid, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64546.06
Additional Details : CAS : 876-03-9 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15441819
  • 378.74 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
29-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Derivate von Benzylamin und Benzamidin erwiesen sich als wettbewerbsfähige Inhibitoren der proteolytischen Enzyme Trypsin, Plasmin und Thrombin.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
876-03-9
187.623
SJCCOASSOPUHEN-UHFFFAOYSA-N
16218772
C1=CC(=CC(=C1)CN)C(=O)O.Cl
C8H10ClNO2
MFCD03791117
3-aminomethyl benzoic acid hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid hcl, 3-aminomethyl-benzoic acid hydrochloride, acmc-209tzp, 3-aminomethyl benzoic acid hcl, 3-carboxybenzylamine hydrochloride, 3-aminomethyl-benzoic acid hcl salt, 3-aminomethyl benzoic acid, chloride, 3-aminomethyl benzoicacid hydrochloride
3-(aminomethyl)benzoesäure;hydrochlorid
Spezifikation
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
5g
C8H10ClNO2
3697656
Slightly soluble in water.
C1=CC(=CC(=C1)CN)C(=O)O.Cl
187.623
187.62
95%
242°C to 244°C
876-03-9
MFCD03791117
3-aminomethyl benzoic acid hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid hcl, 3-aminomethyl-benzoic acid hydrochloride, acmc-209tzp, 3-aminomethyl benzoic acid hcl, 3-carboxybenzylamine hydrochloride, 3-aminomethyl-benzoic acid hcl salt, 3-aminomethyl benzoic acid, chloride, 3-aminomethyl benzoicacid hydrochloride
SJCCOASSOPUHEN-UHFFFAOYSA-N
3-(aminomethyl)benzoesäure;hydrochlorid
16218772
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation