Learn More
3-(Aminomethyl)Benzenboronsäure-Hydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride is used as intermediates. Hydroxybenzene boronic acids are involved in suzuki miyaura reactions. It is a arylboronic acid. 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid, can be an effective catalyst for amidation and esterification of carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Aminomethyl)Benzolboronsäure-Hydrochlorid wird als Zwischenprodukt verwendet. Hydroxybenzolboronsäuren sind an Suzuki Miyaura-Reaktionen beteiligt. Es handelt sich um eine Arylboronsäure. 3-Fluor-4-Hydroxybenzolboronsäure, kann ein wirksamer Katalysator für die Amidierung und Veresterung von Carbonsäuren sein.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Kühlen.
3-(Aminomethyl)Benzolboronsäure-Hydrochlorid wird als Zwischenprodukt verwendet. Hydroxybenzolboronsäuren sind an Suzuki Miyaura-Reaktionen beteiligt. Es handelt sich um eine Arylboronsäure. 3-Fluor-4-Hydroxybenzolboronsäure, kann ein wirksamer Katalysator für die Amidierung und Veresterung von Carbonsäuren sein.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Kühlen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride |
Schmelzpunkt | 248°C to 250°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 187.43 |
Reinheit (%) | 96% |