Learn More
3-Aminoisoxazol-4-carbonitril, TRC
Artikelnummer. 30344121
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30344121 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344121 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA636070100MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminoisoxazole-4-carbonitrile
CAS 258518-65-9
Summenformel C4 H3 N3 O
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H3N3O/c5-1-3-2-8-7-4(3)6/h2H,(H2,6,7)
SMILES N=C1NOC=C1C#N
IUPAC-Name 3-Imino-1,2-oxazol-4-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 109.086
Formelmasse 109.028