Learn More
3-Aminoisoxazol-4-carbonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Aminoisoxazole-4-carbonitrile |
| CAS | 258518-65-9 |
| Summenformel | C4 H3 N3 O |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H3N3O/c5-1-3-2-8-7-4(3)6/h2H,(H2,6,7) |
| SMILES | N=C1NOC=C1C#N |
| IUPAC-Name | 3-Imino-1,2-oxazol-4-carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 109.086 |
| Formelmasse | 109.028 |