Learn More
3-Aminisoxazol-4-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Aminoisoxazole-4-carbonitrile |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 109.09 |
| Reinheit (%) | 97% |