Learn More
3-(Aminocarbonyl)-1H-indol-5-aminiumchlorid, Thermo Scientific™
Click to view available options
:
Braunglasflasche, 1 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Aminocarbonyl)-1H-indol-5-Amine hydrochloride 0.5 hydrate |
| CAS | 306936-36-7 |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C9H10ClN3O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 5-amino-1h-indole-3-carboxamide hydrochloride, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-amine hydrochloride, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-aminium chloride, 5-aminoindole-3-carboxamide, chloride, 5-amino-1h-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech, 5-amino-1h-indole-3-carboxamide-hydrogen chloride 1/1, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-amine hydrochloride 0.5 hydrate, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-amine hydrochloride hemihydrate |
| InChI-Schlüssel | GCGFMKAKROLCMQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC2=C(C=C1N)C(=CN2)C(=O)N.Cl |
| Mehr anzeigen |