Learn More
3-Aminobenzylamin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10589603 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Tamaño de la unidad:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Verpackung Tamaño de la unidad
10589603 25 g Glasflasche 25 Gramm
10176413 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10589603 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391440250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 4403-70-7 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 4403-70-7
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00078355
InChI-Schlüssel ZDBWYUOUYNQZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzylamine, 3-aminomethyl aniline, m-aminobenzylamine, benzenemethanamine, 3-amino, 3-aminomethyl-aniline, pubchem5802, alpha-amino-m-toluidine, 3-aminomethyl phenylamine, 3-aminophenyl methylamine
PubChem CID 4628831
IUPAC-Name 3-(Aminomethyl)anilin
SMILES NCC1=CC(N)=CC=C1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzylamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36°C to 39°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2CH2C6H4NH2
Menge 25 g
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminobenzylamine
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consejos de prudencia
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.