Learn More
3-Aminobenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756761
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
1877-77-6
C7H9NO
123.16
MFCD00007817
OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
3-aminobenzyl alcohol, 3-aminophenyl methanol, m-aminobenzyl alcohol, 3-aminobenzylalcohol, 3-hydroxymethyl aniline, benzenemethanol, 3-amino, benzyl alcohol, m-amino, 3-aminobenzenemethanol, unii-kn96abq0sp, m-aminophenylcarbinol
80293
(3-Aminophenyl)methanol
NC1=CC=CC(CO)=C1
1877-77-6
C7H9NO
123.16
MFCD00007817
OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
3-aminobenzyl alcohol, 3-aminophenyl methanol, m-aminobenzyl alcohol, 3-aminobenzylalcohol, 3-hydroxymethyl aniline, benzenemethanol, 3-amino, benzyl alcohol, m-amino, 3-aminobenzenemethanol, unii-kn96abq0sp, m-aminophenylcarbinol
80293
(3-Aminophenyl)methanol
NC1=CC=CC(CO)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzyl alcohol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 91.0°C to 95.0°C
Farbe Beige oder Beige-Grau bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CH2OH
Menge 5 g
Beilstein 13, 619
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminobenzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.