Learn More
3-Aminobenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30316569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316569 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316569 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA591720100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Trifluoromethylaniline
CAS 98-16-8
Summenformel C7 H6 F3 N
Menge 100 g
Synonym 3-(Trifluoromethyl)aniline, Niflumic Acid Imp. C (EP), Flutamide Imp. D (EP), Benzenamine, 3-(trifluoromethyl)- (9CI, ACI), 3-(Trifluoromethyl)benzenamine (ACI), m-Toluidine, α,α,α-trifluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Amino-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Trifluoromethyl)phenylamine, 3-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Aminobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)aniline, m-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, m-Aminobenzal fluoride, m-Aminobenzotrifluoride, m-Trifluoromethylaniline, NSC 4540, α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
InChI-Formel InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
SMILES Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)Anilin
Molekulargewicht (g/mol) 161.12
Formelmasse 161.0452