Learn More
3-Aminobenzotrifluorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10725361 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10725361 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10667242 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10090540 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10035923 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10725361 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103190050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-16-8 | C7H6F3N | 161.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-16-8
Summenformel C7H6F3N
Molekulargewicht (g/mol) 161.13
MDL-Nummer MFCD00007797
InChI-Schlüssel VIUDTWATMPPKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl aniline, 3-aminobenzotrifluoride, m-aminobenzotrifluoride, 3-aminotrifluorotoluene, benzenamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl benzenamine, m-abtf, m-trifluoromethylaniline, m-amino trifluorotoluene, m-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 7375
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)Anilin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzotrifluoride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98
Schmelzpunkt 5.0°C to 6.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.3030g/mL
Siedepunkt 187.0°C to 193.0°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CF3
Brechungsindex 1.4790 to 1.4810
Menge 5 mL
Beilstein 12, 870
Relative Dichte 1.303
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether and diethyl ether
Formelmasse 161.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminobenzotrifluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.